Merck
全部照片(3)
重要文件
700657
Sigma-Aldrich
甲基硼酸 MIDA 酯
97%
同義詞:
MIDA 硼酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H10BNO4
CAS號碼:
分子量::
170.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
powder
mp
255-261 °C
SMILES 字串
CB1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C6H10BNO4/c1-7-11-5(9)3-8(2)4-6(10)12-7/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
VXMLSGMSTPGVIA-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)