重要文件
699985
Sigma-Aldrich
6-乙酰基-1,2,3,4-四氢萘
97%
同義詞:
1-(5,6,7,8-四氢-2-萘)乙酮, 6-乙酰基四氢萘
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H14O
CAS號碼:
分子量::
174.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.562
密度
1.039 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc2CCCCc2c1
InChI
1S/C12H14O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
VEPUKHYQNXSSKV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)