About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H4FNOS
CAS號碼:
分子量::
169.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
化驗
97%
形狀
powder
mp
238-240 °C
官能基
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1ccc2oc(S)nc2c1
InChI
1S/C7H4FNOS/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(11)10-6/h1-3H,(H,9,11)
InChI 密鑰
UVHVJSJZCPFGET-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3