重要文件
699926
Sigma-Aldrich
3-溴-4-羟基苯甲酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H5BrO3
CAS號碼:
分子量::
217.02
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
powder
mp
155-160 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,(H,10,11)
InChI 密鑰
XMEQDAIDOBVHEK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可能含多达 5.0%(质量分数)的水
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)