重要文件
698709
Sigma-Aldrich
烯丙基硼酸MIDA酯
同義詞:
2-烯丙基-6-甲基-1,3,6,2-二氧氮环戊硼烷-4,8-二酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H12BNO4
分子量::
197.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(CC=C)OC(=O)C1
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-3-4-9-13-7(11)5-10(2)6-8(12)14-9/h3H,1,4-6H2,2H3
InChI 密鑰
RKMASTMFHKLQNL-UHFFFAOYSA-N
其他說明
可含有最多 10%(重量百分比)的二甲基亚砜。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Sabin Llona-Minguez et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(20), 7394-7398 (2015-03-27)
A two-step synthesis of structurally diverse pyrrole-containing bicyclic systems is reported. ortho-Nitro-haloarenes coupled with vinylic N-methyliminodiacetic acid (MIDA) boronates generate ortho-vinyl-nitroarenes, which undergo a "metal-free" nitrene insertion, resulting in a new pyrrole ring. This novel synthetic approach has a wide