重要文件
697990
Sigma-Aldrich
4-氰基苯硼酸 MIDA 酯
97%
同義詞:
4-(6-甲基-4,8-二氧-1,3,6,2-二氧氮杂硼烷-2-基)苯甲腈
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H11BN2O4
分子量::
258.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
powder
mp
255-262 °C
官能基
nitrile
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C12H11BN2O4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-4-2-9(6-14)3-5-10/h2-5H,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
GSZJATWIBFKRFE-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)