Merck
全部照片(3)
文件
697176
Sigma-Aldrich
2-溴-3-甲基苯甲腈
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H6BrN
CAS號碼:
分子量::
196.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
67-71 °C
SMILES 字串
Cc1cccc(C#N)c1Br
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
RNHZLKDKPMISMY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3