重要文件
592161
Sigma-Aldrich
1-溴-3,5-二-叔丁基苯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(C(CH3)3)2
CAS號碼:
分子量::
269.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
62-66 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
CC(C)(C)c1cc(Br)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H21Br/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(15)8-10/h7-9H,1-6H3
InChI 密鑰
BUOWTUULDKULFI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Peter C Ho et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(15), 4879-4886 (2019-03-21)
Pt(ii) and Rh(iii) readily form complexes with 3-methyl-5-aryl-1,2-tellurazole 2-oxides (L = (3-Me-5-Ar-1,2-C3HTe(NO)). The aryl group is either phenyl or 3,5-di-tert-butylphenyl, the latter case being a new derivative with enhanced solubility. The compound [Pt(3-Me-5-(3,5-tBu2C6H3)-1,2-C3HTe(NO))4](BF4)2 crystallizes in the P21/C space group featuring