重要文件
696684
Sigma-Aldrich
2-氯-3-喹啉硼酸
≥95%
同義詞:
2-氯喹啉-3-硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H7BClNO2
CAS號碼:
分子量::
207.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95%
形狀
solid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OB(O)c1cc2ccccc2nc1Cl
InChI
1S/C9H7BClNO2/c11-9-7(10(13)14)5-6-3-1-2-4-8(6)12-9/h1-5,13-14H
InChI 密鑰
JAQXYUOPSOXQCG-UHFFFAOYSA-N
應用
可含有不定量的酸酐
Reactant for:
  • Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives as inhibitors of tyrosine and phosphinositide kinase
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)