重要文件
696390
Sigma-Aldrich
5-氨基-2-甲基苯甲酸
97%
同義詞:
5-氨基邻甲苯酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2NC6H3(CH3)CO2H
CAS號碼:
分子量::
151.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
194-199 °C
應用
peptide synthesis
官能基
carboxylic acid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(N)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
FSXVZWAWYKMFMX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)