重要文件
695831
Sigma-Aldrich
4-[4-(三氟甲基)苯基]-2,4-二氧代丁酸乙酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H11F3O4
分子量::
288.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
57-61 °C
官能基
ester
fluoro
ketone
SMILES 字串
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H11F3O4/c1-2-20-12(19)11(18)7-10(17)8-3-5-9(6-4-8)13(14,15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI 密鑰
JHVRVXDQXHJMAK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)