重要文件
695440
Sigma-Aldrich
4-(1-吡咯烷基)苯甲酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H13NO2
CAS號碼:
分子量::
191.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
262-296 °C (D)
官能基
carboxylic acid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(cc1)N2CCCC2
InChI
1S/C11H13NO2/c13-11(14)9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h3-6H,1-2,7-8H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
KPCBFFYRSJPCJH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)