重要文件
694649
Sigma-Aldrich
Lumidot CdS
530, core-shell type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
同義詞:
QD, 量子点半导体纳米晶体
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
26111700
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
dispersion
存貨情形
not available in USA
濃度
5 mg/mL in toluene
粒徑
3.3 nm
bp
110 °C
密度
0.865 g/mL at 25 °C
&epsilon ;(消光係數)
0.065 x 105 M-1cm-1
螢光
λex 515 nm; λem 530 nm FWHM <40 nm, quantum yield ≥30%
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
绿色发光量子点纳米粒子
法律資訊
在美国和全球专利保护下销售的Nanoco Technologies产品。
Lumidot is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
closed cup
閃點(°C)
closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Liisa M Hirvonen et al.
Journal of biophotonics, 13(2), e201960099-e201960099 (2019-10-30)
We report on wide-field time-correlated single photon counting (TCSPC)-based fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM) with lightsheet illumination. A pulsed diode laser is used for excitation, and a crossed delay line anode image intensifier, effectively a single-photon sensitive camera, is used