化驗
97%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +30°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.475
密度
0.990 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC1(C)[C@@H]2C[C@H]3OB(CC=C)O[C@@]3(C)[C@H]1C2
InChI
1S/C13H21BO2/c1-5-6-14-15-11-8-9-7-10(12(9,2)3)13(11,4)16-14/h5,9-11H,1,6-8H2,2-4H3/t9-,10-,11+,13-/m0/s1
InChI 密鑰
ZWEMLWHNKCNXMY-KQXIARHKSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.0 °F
閃點(°C)
98.9 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter