Merck
全部照片(3)
重要文件
694517
Sigma-Aldrich
QuadraPure® PHE
400-1100 μm particle size
同義詞:
QuadraPure® phenolic functionalized polystyrene
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
QuadraPure®
品質等級
形狀
beads
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
粒徑
400-1100 μm
應用
应用:金属清除剂:Fe(ΙΙΙ)、Pd(ΙΙ)、Rh(ΙΙΙ)
法律資訊
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)