重要文件
694207
Sigma-Aldrich
2-氯-1,3-双(2,6-二异丙基苯基)-1,3,2-二氮杂磷啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H38ClN2P
CAS號碼:
分子量::
445.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
反應適用性
reagent type: ligand
mp
212-220 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CCN(P2Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H38ClN2P/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)28-15-16-29(30(28)27)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-14,17-20H,15-16H2,1-8H3
InChI 密鑰
GOXQIZBBMCFUBH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)