重要文件
693391
Sigma-Aldrich
聚(3-癸基氧代噻吩-2,5-二基)
0.5 % (w/v) in THF
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C14H22OS)n
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
liquid
分子量
Mn <10,000
濃度
0.5 % (w/v) in THF
密度
0.877 g/mL at 25 °C
螢光
λex 350 nm; λem 427 nm in THF
一般說明
Regioregular.[1]
應用
P3DOT may be used in solar cells.1,[1]
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-9.9 °F
閃點(°C)
-23.3 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Chenjun Shi et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8980-8986 (2006-07-06)
Low band gap conjugated polymers with proper energy levels for charge transfer are required to achieve high-efficiency polymer solar cells. We report the synthesis and characterization of two new regioregular copolymers that are based on 3-alkoxythiophene monomers: poly(3-octylthiophene-2,5-diyl-co-3-decyloxythiophene-2,5-diyl) (POT-co-DOT) and
文章
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study