重要文件
692948
Sigma-Aldrich
(S)-RuCl[(p-异丙基甲苯)(DM-SEGPHOS®)]Cl
同義詞:
氯[(S)-(–)-5,5′-双[二(3,5-二甲苯基)膦]-4,4′-二-1,3-苯并二噁茂](p-伞花素)氯化钌(II)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[C56H58ClO4P2Ru]+Cl
CAS號碼:
分子量::
1028.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
官能基
phosphine
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C46H44O4P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h9-24H,25-26H2,1-8H3;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
LLNJPFQWQJQPEH-UHFFFAOYSA-L
法律資訊
与 Takasago 合作销售,仅用于研究目的。日本注册号 3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago