文件
692018
Sigma-Aldrich
3-甲基苯乙基溴
96%
同義詞:
1-(2-溴乙基)-3-甲苯, 1-溴-2-间甲苯基乙烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H11Br
CAS號碼:
分子量::
199.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.550
bp
101-103 °C/11 mmHg
密度
1.307 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Cc1cccc(CCBr)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-3-2-4-9(7-8)5-6-10/h2-4,7H,5-6H2,1H3
InChI 密鑰
STQJFINZGUXVEX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
228.9 °F
閃點(°C)
109.4 °C