文件
691844
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-碘嘧啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H4IN3
CAS號碼:
分子量::
221.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
218-223 °C
SMILES 字串
Nc1ncc(I)cn1
InChI
1S/C4H4IN3/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChI 密鑰
HAFKCGZQRIIADX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3