重要文件
691062
Sigma-Aldrich
乙酰乙酸甲氧基乙酯
Arxada quality, ≥97.5% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3COCH2CO2CH2CH2OCH3
CAS號碼:
分子量::
160.17
Beilstein:
2079850
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97.5% (GC)
形狀
liquid
品質
Arxada quality
製造商/商標名
Arxada AG
雜質
≤0.10% water
≤1.5% 2-methoxyethanol
顏色
clear
yellowish
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
120 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COCCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-6(8)5-7(9)11-4-3-10-2/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
PLHCSZRZWOWUBW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Immune system, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
217.4 °F - closed cup
閃點(°C)
103 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)