重要文件
690902
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-烯丙基丙氨酸
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
(R)-2-氨基-2-甲基-4-戊烯酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H11NO2
CAS號碼:
分子量::
129.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
crystals
光學純度
ee: ≥98.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
雜質
≤15% water
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@](N)(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-4-6(2,7)5(8)9/h3H,1,4,7H2,2H3,(H,8,9)/t6-/m1/s1
InChI 密鑰
QMBTZYHBJFPEJB-ZCFIWIBFSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Natalie N Nawarawong et al.
Behavioural brain research, 379, 112275-112275 (2019-10-16)
Novelty seeking is a personality trait associated with an increased vulnerability for substance abuse. In rodents, elevated novelty seeking has been shown to be a predictor for elevated drug self-administration and compulsive use. While previous studies have shown that both