重要文件
689319
Sigma-Aldrich
脱氢乙酸
Lonza quality, 99.0-100.3 % (w/w) (T)
同義詞:
3-乙酰基-6-甲基-2,4-吡喃二酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H8O4
CAS號碼:
分子量::
168.15
Beilstein:
6129
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
Lonza quality
形狀
crystalline
powder
製造商/商標名
Lonza Ltd
濃度
99.0-100.3 % (w/w) (T)
bp
270 °C (lit.)
mp
109.0-111.0 °C (opt. transm.)
111-113 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)C1C(=O)OC(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
InChI 密鑰
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
透明度:>63.2%;420nm,10mm 1g/30mL MeOH
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
314.6 °F
閃點(°C)
157 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)