重要文件
688762
Sigma-Aldrich
1,3-二乙氧基咪唑鎓双(三氟甲磺酰)亚胺
98%
同義詞:
(OEt)2Im-NTF2
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H13F6N3O6S2
CAS號碼:
分子量::
437.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98% (13C-NMR)
≥98% (19F-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
形狀
liquid
雜質
0.3% Pf6 (19F-NMR)
折射率
n20/D 1.4249
適合性
complies for IR spectroscopy
官能基
fluoro
SMILES 字串
CCOn1cc[n+](OCC)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H13N2O2.C2F6NO4S2/c1-3-10-8-5-6-9(7-8)11-4-2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-7H,3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
CJJJLUVYFXOOSP-UHFFFAOYSA-N
應用
Ionic liquid and NHC precatalyst[1]
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)