重要文件
688517
Sigma-Aldrich
2-氯喹啉-3-甲酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H6ClNO2
CAS號碼:
分子量::
207.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
199-240 °C
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES 字串
OC(=O)c1cc2ccccc2nc1Cl
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-9-7(10(13)14)5-6-3-1-2-4-8(6)12-9/h1-5H,(H,13,14)
InChI 密鑰
XFSORZYTTCOBFN-UHFFFAOYSA-N
應用
用于喹啉化学的喹啉羧酸。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Journal of Heterocyclic Chemistry, 26, 1589-1589 (1989)