化驗
97%
形狀
powder
mp
91-95 °C
官能基
carboxylic acid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)C[C@]12C[C@@H]3C[C@H](C1)CC(C3)(C2)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O4/c14-10(15)6-12-2-8-1-9(3-12)5-13(4-8,7-12)11(16)17/h8-9H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)/t8-,9+,12-,13-
InChI 密鑰
YQXJBYAQGPMUEP-PUKADYQLSA-N