重要文件
687472
Sigma-Aldrich
Sodium palmitate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2
≥97 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
同義詞:
Hexadecanoic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2 sodium salt, Palmitic acid-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2 sodium salt, Sodium hexadecanoate-2,4,6,8,10,12,14,16-13C8, 2,2-d2
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13CH3(CH213CH2)6CH213CD2CO2Na
分子量::
288.36
分類程式碼代碼:
12142201
同位素純度
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
化驗
≥98% (CP)
形狀
flakes
質量偏移
M+10
SMILES 字串
[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13C]([2H])([2H])C(O[Na])=O
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
402.8 °F - closed cup
閃點(°C)
206 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)