文件
706434
Sigma-Aldrich
(S)-1-Fmoc-哌啶-2-羧酸
97%
同義詞:
Fmoc-Pip-OH, (S)-1-Fmoc-哌啶-2-羧酸, N-Fmoc-L-哌啶甲酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H21NO4
CAS號碼:
分子量::
351.40
Beilstein:
4718405
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
97%
形狀
powder
光學活性
[α]22/D −23°, c = 1 in DMF
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
153-158 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)19-11-5-6-12-22(19)21(25)26-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13H2,(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChI 密鑰
CKLAZLINARHOTG-IBGZPJMESA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3