重要文件
687200
Sigma-Aldrich
仲丁基硼酸
≥95%
同義詞:
2-Butaneboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H11BO2
CAS號碼:
分子量::
101.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
85-89 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCC(C)B(O)O
InChI
1S/C4H11BO2/c1-3-4(2)5(6)7/h4,6-7H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
MACOIFNUPFKZEI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可能含不定量的酸酐。
應用
Reactant for:
  • Preparation of alkyl- and aryl quinones via silver nitrate-catalyzed coupling with quinones
  • Preparation of arenes by coupling reactions with aryl bromides and chlorides in the presence of palladium complexes of a (pentaphenylferrocenyl)di(tert-butyl)phosphine
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)