重要文件
687197
Sigma-Aldrich
5-氨基-1-甲基吡唑-4-甲酸乙酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H11N3O2
CAS號碼:
分子量::
169.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
96-100 °C
官能基
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)c1cnn(C)c1N
InChI
1S/C7H11N3O2/c1-3-12-7(11)5-4-9-10(2)6(5)8/h4H,3,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)