文件
687014
Sigma-Aldrich
2-氯-5-苯基吡啶-3-甲醛
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H8ClNO
CAS號碼:
分子量::
217.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
91-98 °C
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cc(cnc1Cl)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H8ClNO/c13-12-11(8-15)6-10(7-14-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI 密鑰
QBFNWWRKCSBZHD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves