重要文件
686441
Sigma-Aldrich
氯二羰基(1,2,3,4,5-五苯基环戊二烯基)钌(II)
同義詞:
二羰基氯[(1,2,3,4,5,-η)-1,2,3,4,5-五苯基环-2,4-戊二烯-1-基)]钌
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C37H25ClO2Ru
CAS號碼:
分子量::
638.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
反應適用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
152-167 °C
SMILES 字串
Cl[Ru].[C-]#[O+].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)[C]2[C]([C]([C]([C]2c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C35H25.2CO.ClH.Ru/c1-6-16-26(17-7-1)31-32(27-18-8-2-9-19-27)34(29-22-12-4-13-23-29)35(30-24-14-5-15-25-30)33(31)28-20-10-3-11-21-28;2*1-2;;/h1-25H;;;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI 密鑰
NGSBLRJKXUHTOC-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于以下反应的反应物:
  • 环戊二烯基钌二羰基催化剂的合成[1]
  • 配体交换[2]
  • 具有配位C:C键的环戊二烯基钌烷氧羰基配合物的形成[3]
用以下催化剂:
  • S)-仲醇的选择性动态动力学拆分[4]
  • 新烟碱类农药衍生物的立体选择性合成[5]
  • 3,5-二取代哌啶的发散不对称合成[6]
引用
用于与酶共同作用,通过动态动力学拆分来催化不对称转化的金属催化剂[7]
法律資訊
Kanata Chemical Technologies, Inc. 产品
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Belén Martín-Matute et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 12(23), 6053-6061 (2006-06-27)
Highly efficient synthesis of enantiopure diacetates of 2,4-pentanediol and 2,5-hexanediol starting from commercially available mixtures of the diols (dl/meso approximately 1:1) has been realized by combining a fast ruthenium-catalyzed epimerization with an enzymatic transesterification. The in situ coupling of these