文件
685631
Sigma-Aldrich
二碘(双(二苯基膦)乙烷)钴(II)
同義詞:
[1,2-乙烷二基双[二苯基膦-Κ, P]]二碘-钴
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CoI2(P(C6H5)2C2H4P(C6H5)2)
CAS號碼:
分子量::
711.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
反應適用性
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES 字串
I[Co]I.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.Co.2HI/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;;2*1H/q;+2;;/p-2
InChI 密鑰
FLTZQBPRANWICZ-UHFFFAOYSA-L
應用
Catalyst for:
  • Reductive coupling reactions
  • Cyclization reactions
  • Reductive [3 + 2] cycloaddition reactions
  • Aryl-sulfur bond formation
  • Dimerization reactions
用于催化 2-碘代苯甲酸酯与醛环化生成苯酞(异苯并呋喃酮)。
用于硫醇类与芳基和杂芳基碘经温和偶联反应生成硫化物的催化剂。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hong-Tai Chang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(15), 4356-4363 (2007-02-27)
Methyl 2-iodobenzoates 1 a-c undergo cyclization reactions with various aromatic aldehydes 2 a-m (RC6H4CHO: R=H 2 a, 4-CH3 2 b, 4-tBu 2 c, 4-OMe 2 d, 3-OMe 2 e, 4-Cl 2 f, 4-CF3 2 g, 4-CN 2 h, 4-Ph 2
Ying-Chieh Wong et al.
Organic letters, 8(24), 5613-5616 (2006-11-17)
A new cobalt-catalyzed coupling of aryl halides with thiophenols and alkanethiols is reported. A variety of aryl sulfides can be prepared in excellent yields under mild reaction conditions using 1-2 mol % of CoI2(dppe) and Zn. This new cobalt-catalyzed coupling