重要文件
684678
Sigma-Aldrich
2,2-二氟环丙羧酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H4F2O2
CAS號碼:
分子量::
122.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
bp
70 °C/7 mmHg
mp
60-65 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)C1CC1(F)F
InChI
1S/C4H4F2O2/c5-4(6)1-2(4)3(7)8/h2H,1H2,(H,7,8)
InChI 密鑰
KMLMOVWSQPHQME-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)