重要文件
684600
Sigma-Aldrich
9-蒽硼酸
≥95.0%
同義詞:
9-硼酸蒽, 9-蒽烯硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H11BO2
CAS號碼:
分子量::
222.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95.0%
形狀
solid
mp
203-250 °C
SMILES 字串
OB(O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H11BO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9,16-17H
InChI 密鑰
VHHDLIWHHXBLBK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mohammadreza Shariatgorji et al.
Nature methods, 16(10), 1021-1028 (2019-09-25)
We present a mass spectrometry imaging (MSI) approach for the comprehensive mapping of neurotransmitter networks in specific brain regions. Our fluoromethylpyridinium-based reactive matrices facilitate the covalent charge-tagging of molecules containing phenolic hydroxyl and/or primary or secondary amine groups, including dopaminergic