Merck
全部照片(3)
重要文件
684287
Sigma-Aldrich
4-(4-Boc-哌嗪-1-羰基)苯硼酸频哪酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H33BN2O5
CAS號碼:
分子量::
416.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
150-160 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)c2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C22H33BN2O5/c1-20(2,3)28-19(27)25-14-12-24(13-15-25)18(26)16-8-10-17(11-9-16)23-29-21(4,5)22(6,7)30-23/h8-11H,12-15H2,1-7H3
InChI 密鑰
QPYOLSJFOCIOHK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)