文件
642525
Sigma-Aldrich
3-溴-1-丙醇-13C3
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Br13CH213CH213CH2OH
CAS號碼:
分子量::
141.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
bp
62 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.570 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
O[13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
RQFUZUMFPRMVDX-VMIGTVKRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
149.0 °F - closed cup
閃點(°C)
65 °C - closed cup