Merck
全部照片(3)
文件
683892
Sigma-Aldrich
2-乙酰氨基吡啶-5-硼酸频哪醇酯
97%
同義詞:
N-[5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridyl]acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H19BN2O3
CAS號碼:
分子量::
262.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
130-134 °C
SMILES 字串
CC(=O)Nc1ccc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H19BN2O3/c1-9(17)16-11-7-6-10(8-15-11)14-18-12(2,3)13(4,5)19-14/h6-8H,1-5H3,(H,15,16,17)
InChI 密鑰
YCWPTBAHVWJMEY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3