重要文件
68287
Sigma-Aldrich
3-甲基-1,4-戊二烯
≥98.5%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2=CHCH(CH3)CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
82.14
Beilstein:
1839458
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽壓力
5.11 psi ( 20 °C)
化驗
≥98.5%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
密度
0.673 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C=C)C=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-6(3)5-2/h4-6H,1-2H2,3H3
InChI 密鑰
IKQUUYYDRTYXAP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-29.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-34 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)