重要文件
682683
Sigma-Aldrich
2,4,6-三异丙基苯硼酸甲酯
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H29BO2
CAS號碼:
分子量::
276.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.484
密度
0.913 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
COB(OC)c1c(cc(cc1C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C17H29BO2/c1-11(2)14-9-15(12(3)4)17(18(19-7)20-8)16(10-14)13(5)6/h9-13H,1-8H3
InChI 密鑰
KRQWDHHDTSORLQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)