重要文件
682233
Sigma-Aldrich
1,2-双(2-甲氧基苯基)-1,1,2,2-四甲基乙硅烷
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
((CH3O)C6H4Si(CH3)2)2
CAS號碼:
分子量::
330.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
折射率
n20/D 1.5673
密度
1.0297 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
COc1ccccc1[Si](C)(C)[Si](C)(C)c2ccccc2OC
InChI
1S/C18H26O2Si2/c1-19-15-11-7-9-13-17(15)21(3,4)22(5,6)18-14-10-8-12-16(18)20-2/h7-14H,1-6H3
InChI 密鑰
GTVBFJHBCZGREK-UHFFFAOYSA-N
應用
这种乙硅烷衍生的锂试剂可用于形成 C-Si 键,C-Si 键易被 Tamao-Fleming 氧化反应裂解。[1]
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
T W Lee et al.
Organic letters, 3(21), 3337-3339 (2001-10-12)
[structure: see text]. The new silyllithium reagent 1 and the corresponding cyanocuprate 3 are readily generated under optimal conditions and are useful for the formation of C-Si bonds. Tamao-Fleming oxidation of such C-Si bonds can be effected under very mild