文件
681709
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-氨甲基-1-乙基吡咯烷
90%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H16N2
CAS號碼:
分子量::
128.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
折射率
n20/D 1.467
bp
50-52 °C/760 mmHg (lit.)
密度
0.929 g/mL (lit.)
SMILES 字串
CCN1CCC[C@@H]1CN
InChI
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3/t7-/m1/s1
InChI 密鑰
UNRBEYYLYRXYCG-SSDOTTSWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
135.0 °F - closed cup
閃點(°C)
57.2 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves