重要文件
681091
Sigma-Aldrich
5-(4-氟苯基)-1H-四唑
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H5FN4
CAS號碼:
分子量::
164.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
180 °C (dec.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
Fc1ccc(cc1)-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H5FN4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7-9-11-12-10-7/h1-4H,(H,9,10,11,12)
InChI 密鑰
DTAOERLWDORJFR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)