化驗
≥95%
形狀
powder or crystals
mp
141-147 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OB(O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6,10-11H,1H2
InChI 密鑰
SYBQEKBVWDPVJM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可能含有不定量的酸酐。
應用
作为反应物,参与以下反应:
- Suzuki-Miyaura 反应
- 果糖和频哪醇的分子印迹
- 通过Chen-Lam-Evans芳基化合成芳基硫醚氨酸
- 三组分交叉偶联产生二芳基酮
- 生成酰基负离子等效剂
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Journal of separation science, 39(17), 3428-3435 (2016-07-13)
Maltose, a common auxiliary material of pharmaceutical preparation, may disturb the analysis of total amino acids in sepia capsule by aldolization. Therefore, it is necessary to remove the maltose through a convenient method. In this work, a phenylboronic acid modified