重要文件
680354
Sigma-Aldrich
2-(三甲基乙酰基)噻吩
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H12OS
CAS號碼:
分子量::
168.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.536
bp
114-116 °C/14 mmHg
密度
1.070 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C9H12OS/c1-9(2,3)8(10)7-5-4-6-11-7/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
PMUOKYKJIKZPIR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.0 °F - closed cup
閃點(°C)
98.89 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)