重要文件
680036
Sigma-Aldrich
4-氯-3-(三氟甲基)吡啶 盐酸盐
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H3ClF3N · HCl
CAS號碼:
分子量::
218.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
153 °C (subl.)
SMILES 字串
Cl[H].FC(F)(F)c1cnccc1Cl
InChI
1S/C6H3ClF3N.ClH/c7-5-1-2-11-3-4(5)6(8,9)10;/h1-3H;1H
InChI 密鑰
HCKXJUZITVCDND-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)