化驗
96%
折射率
n20/D 1.5039
bp
72-75 °C/0.2-0.3 mmHg
密度
1.031 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Cc1cscc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO2S/c1-8-6-15-7-9(8)12-13-10(2,3)11(4,5)14-12/h6-7H,1-5H3
InChI 密鑰
XXSMGZQARORQMO-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3