重要文件
679747
Sigma-Aldrich
5-氯-2-羟基-3-硝基吡啶
97%
同義詞:
2-羟基-3-硝基-5-氯吡啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H3ClN2O3
CAS號碼:
分子量::
174.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
232-236 °C
官能基
chloro
nitro
SMILES 字串
Oc1ncc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3ClN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
InChI 密鑰
QVGQNICXNZMXQA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)