重要文件
679593
Sigma-Aldrich
2-溴丙烯醛二乙缩醛
90%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H13BrO2
CAS號碼:
分子量::
209.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
折射率
n20/D 1.4504
密度
1.2498 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(OCC)C(Br)=C
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h7H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
VQLKZHRHQPEXFT-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
120.0 °F
閃點(°C)
48.89 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)