重要文件
679526
Sigma-Aldrich
QuadraSil® MP
extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading
同義詞:
QuadraSil® 巯基丙基
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
標籤範圍
1.0-1.5 mmol/g loading
品質等級
應用
  • 金属净化剂
  • 负载催化钯纳米粒子抑制 Suzuki-Miyaura 反应
金属清除剂:Pd(含或不含膦类)、Rh、Cu、Ru、Pt、Pb、Ag、Hg
法律資訊
QuadraSil is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)